Drukuj
Butelki, wąska szyjka, okrągłe, PE, z zakrętkami
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2187-0001 2187-0004 2187-0032
215-2243EA 600 PLN
215-2243 215-2248 215-2550
Butelki, wąska szyjka, okrągłe, PE, z zakrętkami
Butelki i butle Butle plastikowe
PPCO, półprzezroczysty.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Bardzo dobra odporność na temperaturę
Lekkie, do ogólnych zastosowań, w których cięższe butelki nie są wymagane
Linerless caps for leakproof performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions. Made from high-quality, laboratory-grade plastic materials for reliably low leachables and extractables.
Dodatkowe informacje: Includes polypropylene screw closures.