Drukuj
Butelki z szeroką szyjką, z zakrętką
Dostawca: Brand
128754 128748 128764 128762
BRND128754EA 1050 PLN
BRND128754 BRND128748 BRND128764 BRND128762
Butelki z szeroką szyjką, z zakrętką
Butelki i butle Butle plastikowe
PFA, translucent, with PFA screw cap.
  • Maximum chemical resistance
  • Heat resistant from –200 to +260 °C
  • Easy to clean
High-quality bottles, specially designed for long-term storage of solvents and standards (trace analysis). PFA screw cap with integrated seal lip and buttress thread.