Drukuj
Kolby do hodowli komórek aminowych, Corning® PureCoat™, Corning
Dostawca: Corning
354726 354728 356726 356728
734-2212EA 332 PLN
734-2212 734-2266 734-2268 734-2407
Kolby do hodowli komórek aminowych, Corning® PureCoat™, Corning
Kolby Butelki do hodowli komórkowych
PS, z niebieską nakrętką.
Kolby aminowe Corning® PureCoat ™ zapewniają lepszą powierzchnię do hodowli tkanek. Dodatnio naładowana powierzchnia, wyprodukowana przy użyciu zastrzeżonej cienkowarstwowej technologii powlekania, oferuje lepszą przyczepność, zwiększoną proliferację i lepsze odzyskiwanie po zamrażaniu i rozmrażaniu w szerokim zakresie pierwotnych, transfekowanych i wybrednych komórek, które wykazują słabe właściwości przyczepiania w standardowej hodowli tkankowej ( TC) powierzchni w warunkach bez surowicy/o zmniejszonej surowicy.
Uwaga: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.