Drukuj
Lejki z krótkim trzonkiem, PP, BRAND
Dostawca: Brand
147010 147015 147020 147025 147030 147035
BRND147010EA 134 PLN
BRND147010 BRND147015 BRND147020 BRND147025 BRND147030 BRND147035
Lejki z krótkim trzonkiem, PP, BRAND
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Autoclavable
  • Suitable for use with standard filter paper
With smooth interior surfaces.