Drukuj
Lejki z krótkim trzonkiem, żebrowane
Dostawca: Brand
145611 145616 145619 145631 145638
BRND145611EA 2420 PLN
BRND145611 BRND145616 BRND145619 BRND145631 BRND145638
Lejki z krótkim trzonkiem, żebrowane
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
Borosilicate glass, ribbed walls.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For rapid filtration. Cone angle 60°. Funnel lip is ground and fire-polished.