Drukuj
Lejki z krótkim trzonkiem, szkło borokrzemowe, BRAND
Dostawca: Brand
145505 145507 145515 145520 145525 145530 145535 145540 145545 145550 145560
BRND145505EA 25.7 PLN
BRND145505 BRND145507 BRND145515 BRND145520 BRND145525 BRND145530 BRND145535 BRND145540 BRND145545 BRND145550 BRND145560
Lejki z krótkim trzonkiem, szkło borokrzemowe, BRAND
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
Borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With smooth internal walls. Flare angle 60°. Funnel lip is ground ore fire-polished.