Drukuj
Zautomatyzowane filtry strzykawkowe Whatman™ Roby, produkty Whatman (Cytiva)
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
10463806 10463898
514-0687EA 14990 PLN
514-0687 514-0695
Zautomatyzowane filtry strzykawkowe Whatman™ Roby, produkty Whatman (Cytiva)
Filtry Filtry strzykawkowe
Cytiva's Whatman Roby syringe filters are designed specifically for automated filtration systems. The design of the polypropylene housing ensures smooth transport from the storage turntable to the filtration site.
  • Optimized for SOTAX™, Caliper (Zymark™), Varian™, and Erweka™ tablet tester systems
  • Mechanically stable polypropylene housing specifically designed for automated filtration
  • Recyclable after use
Automated filtration using an autosampler greatly reduces the time and difficulty of sample preparation for tablet dissolution testing in a high-throughput laboratory.
Roby syringe filters have a polypropylene housing specifically designed for use in commonly available tablet tester systems to support this type of automated filtration.
Dodatkowe informacje: Zestaw walidacyjny filtrów Roby 25, zawiera sześć typów filtrów w sześciu probówkach, każdy z 25 filtrami i protokołem zatwierdzania filtrów oraz pomocną informacją na temat doboru filtrów.