Drukuj
Kapsułki do filtracji wstępnej, Mini Profile®, PALL
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12070 12071 12072
PALL12070EA 1530 PLN
PALL12070 PALL12071 PALL12072
Kapsułki do filtracji wstępnej, Mini Profile®, PALL
Filtry Kapsuły filtracyjne z membraną
These are scaleable depth capsules for prefiltration and clarification. They are designed for small-volume production and scale-up evaluation.
  • High capacity depth medium is absolute particle rated for reliability
  • Broad chemical compatibility
  • Optimised for viscous fluids
  • Excellent for gel removal
Mini Profile II filters have a thick depth structure, providing high capacity for larger solids and gels as well as for fine particles.
Profile Star filters feature high area star-shaped pleated construction. The patented design combines the advantages of thickWięcej informacji o produkcie