Drukuj
Biurety automatyczne, wzór Pellet’a, klasa AS, przezroczyste, z kurkiem pośrednim, Schellbach, BLAUBRAND®, BRAND
Dostawca: Brand
22761 22762 22763
BRND22761EA 1780 PLN
BRND22761 BRND22762 BRND22763
Biurety automatyczne, wzór Pellet’a, klasa AS, przezroczyste, z kurkiem pośrednim, Schellbach, BLAUBRAND®, BRAND
Biurety
Szkło borokrzemowe 3.3, klasa AS, oznaczenie DE-M.
  • Skalibrowany do TD, Ex
  • Pasek Schellbacha, oznaczenia pierścieniowe na głównych podziałkach
  • Automatyczne zerowanie, pośredni zawór odcinający do recyrkulacji resztek cieczy
Certyfikaty: DIN EN ISO 385
Informacje do zamówienia: Butelki ze zbiornikiem należy zamawiać oddzielnie.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z certyfikatem partii. Biurety są również dostępne na życzenie z indywidualnym certyfikatem, indywidualnym certyfikatem USP lub certyfikatem kalibracji DAkkS.