Formaldehyd ≥37% roztwór wodny stabilised do histologii acid-, calcium carbonate-free, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
Stabilised with calcium carbonate and methanol
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.03999.1000
1.03999.2500
1.03999.9025
1.03999.1000EA
208
PLN
1.03999.1000
1.03999.2500
1.03999.9025
Formaldehyd ≥37% roztwór wodny stabilised do histologii acid-, calcium carbonate-free, Sigma-Aldrich®
Formaldehyd
Formuła:
CH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003274 Numer CAS: 50-00-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8 Jednostka: 2209 ADR: 8,III |
![]() |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (acidimetric) | 37.0 - 38.0 % |
Heavy metals as Pb | ≤ 0.0002 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.0001 % |
Methanol (GC) | 8-12 % |
Explosion Limit | 7 - 73 %(V) (Formaldehyde) |
Density | 1.09 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.8 - 4 (H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 300 °C (Formaldehyde) |