Drukuj
Probówki wirówkowe, EZ Flip™, Nunc™, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
362694NS 362695NS 362696NS 362697NS
NUNC362694NSEA 0 PLN
NUNC362694NS NUNC362695NS NUNC362696NS NUNC362697NS
Probówki wirówkowe, EZ Flip™, Nunc™, Thermo Fisher Scientific
Probówki Probówki wirówkowe
Polipropylen, stożkowe, nadrukowana podziałka z zamknięciem na zawias.
  • Nadrukowana podziałka, białe pole do opisu i płaskie zamknięcie dla łatwej identyfikacji próbek
  • Zamknięcie na zawiasie zaprojektowane ergonomicznie dla zamykania i otwierania jedną ręką
  • Zintegrowane nieprzepuszczalne zamknięcie zapobiega kontaminacji między próbkami i utracie próbek
  • Wytrzymuje siły do 8500 xg dla 15 ml i 9500 xg dla 50 ml
These tubes are manufactured from high grade polypropylene. RNase-/DNase-free and non pyrogenic.
Sposób pakowania: Bagged tubes are packed in durable and re-sealed (zip closure) bags.