Drukuj
Mikropłytki, standardowa wysokość, 384 ShallowWell, Nunc™, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
267461 267462 267460
NUNC267461EA 7800 PLN
NUNC267461 NUNC267462 NUNC267460
Mikropłytki, standardowa wysokość, 384 ShallowWell, Nunc™, Thermo Fisher Scientific
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
Polipropylen, nie modyfikowany. Polipropylen jest idealny do płytek do przechowywania ponieważ posiada niższą zdolności wiązania co zapobiega wiązaniu białek lub DNA i pozwala na całkowity odzysk próbki.
  • Polipropylen wytrzymujący temperatury od −80° to +121 °C
  • Zaokrąglone dołki są zoptymalizowane do mieszania i odzysku próbki
  • Kwadratowe zaokrąglone dołki minimalizują utratę próbki przez siły kapilarne
  • Płytki naturalne do identyfikacji przy przechowywaniu lub przechowywania oznaczeń kolorymetrycznych
  • Białe płytki do oznaczeń luminescencyjnych
  • Czarne płytki do oznaczeń fluorescencyjnych