Drukuj
Naczynia prostokątne, 1, 4 i 8-komorowe, niepoddane obróbce, Nunc™, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
267060 267061 267062
734-3301EA 0 PLN
734-3301 734-3302 734-3303
Naczynia prostokątne, 1, 4 i 8-komorowe, niepoddane obróbce, Nunc™, Thermo Fisher Scientific
Szalki do hodowli Szalki do hodowli komórkowych
Thermo Scientific™ Nunc™ szalki prostokątne posiadają standardowe wymiary i są zoptymalizowane do używania przez roboty.
Płytka jednodołkowa oferuje wygodny format do hodowli komórkowych i jest idealna do zastosowań HTS na szalkach Petriego. Cztero- i ośmiodołkowe płytki są idealne do kompartmentalizacji oznaczeń, skanowania wielu podtypów genów i do mycia stripów do Western blotu. Czterodołkowa płytka może pomieścić 4 szkiełka mikroskopowe i służyć do ich przechowywania. Płytki te są wygodne we wszystkich dziedzinach hodowli komórkowych, włączając w to zwiększenie skali i klonowanie.