Drukuj
Płytki filtracyjne, 1,0 ml, do oczyszczania plazmidowego DNA, Nunc®, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
278011 278012
NUNC278011EA 5510 PLN
NUNC278011 NUNC278012
Płytki filtracyjne, 1,0 ml, do oczyszczania plazmidowego DNA, Nunc®, Thermo Fisher Scientific
Mikropłytki Płytki filtracyjne
Zaprojektowane specjalnie do wysoko przepustowego przetwarzania próbek, płytki filtracyjne są odpowiednie do filtracji próżniowej, wirowania lub technik z użycie nad ciśnienia.
  • Konfiguracja dzielonej ścianki daje obniżoną wysokość płytki, szersze dołki dla szybszego przetwarzania, wyższych rezultatów i mniejszych zatorów
  • Spiek z PET (polietyleno teraftalat) w płytce ze spiekiem posiada pory wielkości 20 µm
  • Płytka z włókna szklanego posiada spiek z PET i dwie warstwy membrany z włókna szklanego do wiązania DNA
  • Oczeszczony DNA jest odpowiedni do aplikacji downstreamowych , takich jak sekwencjonowanie i cięcie enzymami restrykcyjnymi