Drukuj
Rękawice z bawełnianego dżerseju, Unigloves
Dostawca: UNIGLOVES AERTZE UND KLINIKBED
13111 13100 13112 13113 1360 560-11 1380 1390
112-1728EA 191 PLN
112-1728 112-1727 112-1729 112-1730 112-1723 112-1724 112-1725 112-1726
Rękawice z bawełnianego dżerseju, Unigloves
Rękawice
Trykotowe rękawiczki wykonane ze 100% bawełny jersey.
  • Bielone białe
  • Specjalnie dopasowany do dłoni
Length: 240 mm
Colour: White
Cat. I
Certyfikaty: Kat. I