Drukuj
Półmikrokule z czarnymi ściankami bocznymi i podstawą do pomiarów absorpcji
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2099-0001 2099-0002 2099-0004 2099-0008 2099-0010 2099-0016 2099-0032
119-4411EA 896 PLN
119-4411 119-4412 119-4413 NALG2099-0008 119-4417 119-4415 119-4416
Półmikrokule z czarnymi ściankami bocznymi i podstawą do pomiarów absorpcji
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty z zakrętką z PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Zakrętka dostarczana w zestawie na butelce
  • Szczelne
Utilize Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE IP2 Bottles as inner containers for designing, assembling, and certifying combination packaging. These high density polyethylene bottles are safe, economical, and designed to resist splitting and puncturing from shipping shocks.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904.