Drukuj
VWR® Maximum SF Ochraniacze na buty, nieprzepuszczalne dla płynów
Dostawca: VWR Collection
113-1185EA 603 PLN
113-1185 113-1186 113-1184
VWR® Maximum SF Ochraniacze na buty, nieprzepuszczalne dla płynów
Odzież jednorazowa
Ochraniacze na buty VWR® Maximum SF są najczystsze i najbardziej trwałe z całej lini odzieżowej VWR® Wykonane z polipropylenu spunbonded (SPP), pokryte oddychającym polietylenem, odzież została zaprojektowana w celu zoptymalizowania bariery ochronnej, czystości i komfortu.
  • Antypoślizgowe i antystatyczne
  • Nieprzepuszczające płynu, uszczelnione szwy nie przepuszczają wody
  • Wysoki współczynnik tarcia w celu zapewnienia maksymalnej przyczepności
  • Maksymalna odporność na poślizg na mokrych i gładkich powierzchniach
Przetestowane i wyprodukowane w pomieszczeniu certyfikowanym przez ISO w ramach rygorystycznych kontroli procesu. Seria kontrolowana i sprawdzana przez niezależne testy laboratoryjne.
Długość: 381 mm (U*), 419 mm (XL), 470 mm (XXL)
* Jeden rozmiar pasuje do wszystkich