Drukuj
VWR® Maximum SF Ochraniacze na buty, anty poślizgowe
Dostawca: VWR Collection
113-1192EA 1640 PLN
113-1192 113-1191 113-1190 113-1189 113-1188 113-1187 113-9107
VWR® Maximum SF Ochraniacze na buty, anty poślizgowe
Odzież jednorazowa
Ochraniacze na buty VWR® Maximum SF są najczystsze i najbardziej trwałe z całej lini odzieżowej VWR® Wykonane z polipropylenu spunbonded (SPP), pokryte oddychającym polietylenem, odzież została zaprojektowana w celu zoptymalizowania bariery ochronnej, czystości i komfortu.
  • Non skid
  • Impervious material
  • Superior friction coefficient to ensure maximum traction
  • Maximum skid resistance on wet and smooth surfaces
  • Clean, low linting fabric
Przetestowane i wyprodukowane w pomieszczeniu certyfikowanym przez ISO w ramach rygorystycznych kontroli procesu. Seria kontrolowana i sprawdzana przez niezależne testy laboratoryjne.
Długość: 286 mm (M), 356 mm (U*), 381 mm (XL)
* Jeden rozmiar pasuje do wszystkich.