Drukuj
VWR® Maximum SF, Ochraniacze na buty, anty poślizgowe
Dostawca: VWR Collection
113-1374EA 1510 PLN
113-1374 113-1375 113-1373 113-1372 113-1371 113-1370 113-1369 113-1376 114-9140
VWR® Maximum SF, Ochraniacze na buty, anty poślizgowe
Odzież jednorazowa
Ochraniacze na buty VWR® Maximum SF są najczystrze i najbardziej trwałe z całej lini odzieżowej VWR® Wykonane z polipropylenu spunbonded (SPP), pokryte oddychającym polietylenem, odzież została zaprojektowana w celu zoptymalizowania bariery ochronnej, czystości i komfortu.
  • Non skid and anti-static
  • Impervious to fluids
  • Superior friction coefficient to ensure maximum traction
  • Maximum skid resistance on wet and smooth surfaces
  • Clean, low linting fabric
  • 60 g laminated fabric with PVC sole
  • Particle shedding (IEST-RP-CC003.3) level 1 E
  • Sterile version (article; 114-9140)
  • Gamma irradiated to Sterility Assurance Level (SAL) of 10⁻⁶
Przetestowane i wyprodukowane w pomieszczeniu certyfikowanym przez ISO w ramach rygorystycznych kontroli procesu. Seria kontrolowana i sprawdzana przez niezależne testy laboratoryjne.
Długość: 359 mm (U*), 292 mm (M), 324 mm (L), 381 mm (XL)
Uwaga: *U = Jeden rozmiar pasuje do wszystkich