Drukuj
VWR® Maximum Kombinezony do cleanroomu, SF
Dostawca: VWR Collection
113-1076EA 950 PLN
113-1076 113-1075 113-1074 113-1079 113-1086 113-1089 113-1077 113-1087 113-1078 113-1085 113-1084 113-1082 113-1081 113-1080 113-1088 113-9161
VWR® Maximum Kombinezony do cleanroomu, SF
Odzież jednorazowa
Kombinezony VWR® Maximum SF są najczystsze i najbardziej trwałe z całej lini odzieżowej VWR® Wykonane z polipropylenu spunbonded (SPP), pokryte oddychającym polietylenem, odzież została zaprojektowana w celu zoptymalizowania bariery ochronnej, czystości i komfortu.
  • Dostępny jako standard standardowy z kołnierzem, elastycznymi kostkami lub antypoślizgową osłoną bagażnika, lub z kapturem, z nieprzemakalną powłoką bagażnika
  • Zsuwana rękawa, zapinana na zamek błyskawiczny, elastyczne mankiety
  • Doskonała płynna i drobna bariera
  • Najniższy poziom wyrzucania cząstek: Poziom 1 Klasyfikacja bębna Helmke
  • Lekki opór chemiczny
  • Ulepszona oddychalność zapewnia komfort użytkownika
  • Miękka, tkanina podobna do tkaniny o maksymalnej rozdarciu
Przetestowane i wyprodukowane w pomieszczeniu certyfikowanym przez ISO w ramach rygorystycznych kontroli procesu. Seria kontrolowana i sprawdzana przez niezależne testy laboratoryjne.