Drukuj
VWR®, Zaawansowane ochraniacze rękawów do pomieszczeń czystych SF (luzem)
Dostawca: VWR Collection
113-1193EA 931 PLN
113-1193 113-1194 113-9995 113-9996
VWR®, Zaawansowane ochraniacze rękawów do pomieszczeń czystych SF (luzem)
Odzież jednorazowa
VWR® Advanced SF sleeve protectors are manufactured from spunbonded polypropylene fabric (SPP), coated with breathable polyethylene film.
  • Elasticated cuffs, with sonically-welded seams
  • Durable fabric with good breathability and water transmission rate
  • Significant fluid and particle barrier
  • Particle shedding: Level II Helmke drum classification
  • Soft, cloth-like fabric
  • Thumb loop versions are also available
Wyprodukowane w strefie certyfikowanej ISO, zgodnie z rygorystycznymi zasadami dotyczącymi tych stref. Niezależna kontrola laboratoryjna wyprodukowanych partii.