Drukuj
Tritylium tetrafluoroborate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Triphenylcarbenium tetrafluoroborate
172950250 172950050 172951000
ACRO172950250EA 1080 PLN
ACRO172950250 ACRO172950050 ACRO172951000
Tritylium tetrafluoroborate 97%
Tritylium tetrafluoroborate
Formuła: C₁₉H₁₅BF₄
MW: 330.13 g/mol
Temp. topnienia: 205…215 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013120
Numer CAS: 341-02-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-433-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to green to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 213 °C (Dec)
NMR ≥96.0 %