Drukuj
Tritylium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Triphenylcarbenium tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
164577-25G 164577-5G
SIAL164577-25GEA 746 PLN
SIAL164577-25G SIAL164577-5G
Tritylium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Tritylium tetrafluoroborate
Formuła: C₁₉H₁₅BF₄
MW: 330.13 g/mol
Temp. topnienia: 212
Numer MDL: MFCD00013120
Numer CAS: 341-02-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-433-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 II