Drukuj
Capsaicin
Dostawca: Cayman Chemical
10010743-500 10010743-1 10010743-5
CAYM10010743-500EA 247 PLN
CAYM10010743-500 CAYM10010743-1 CAYM10010743-5
Capsaicin
Capsaicin
Formuła: C₁₈H₂₇NO₃
Temp. Wrzenia: 210…220 °C (0,01 mmHg)
Numer MDL: MFCD00017259
Numer CAS: 404-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-969-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,01811