Drukuj
Capsaicin, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
21750-100MG-F 21750-1G-F
SIAL21750-100MG-FEA 313 PLN
SIAL21750-100MG-F SIAL21750-1G-F
Capsaicin, Sigma-Aldrich®
Capsaicin
Formuła: C₁₈H₂₇NO₃
Temp. Wrzenia: 210…220 °C (0,01 mmHg)
Numer MDL: MFCD00017259
Numer CAS: 404-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-969-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,01811