Drukuj
Capsaicin, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2028-50MG M2028-1G M2028-250MG
SIALM2028-50MGEA 712 PLN
SIALM2028-50MG SIALM2028-1G SIALM2028-250MG
Capsaicin, Sigma-Aldrich®
Capsaicin
Formuła: C₁₈H₂₇NO₃
Temp. Wrzenia: 210…220 °C (0,01 mmHg)
Numer MDL: MFCD00017259
Numer CAS: 404-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-969-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,01811