Drukuj
siarczan dodecylu sodu ≥98.0%, specially pure
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
442442FEA 300 PLN
442442F 442444H
siarczan dodecylu sodu ≥98.0%, specially pure
siarczan dodecylu sodu
Formuła: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Temp. topnienia: 204…207 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036175
Numer CAS: 151-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
REACH: 01-2119489461-32
Klasyfikacja Merck : 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98.0 %
Assay (C12 compounds)(calc.on anhydrous) Min. 98.0 %
IR Spectrum Passes test
Acidity or alkalinity Max. 0.05 meq/g
Loss on drying (100°C) Max. 1.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm