Węglan niklu, bezwodny 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
22897.18
22897.30
22897.18EA
376
PLN
22897.18
22897.30
Węglan niklu, bezwodny 98%
Węglan niklu
Purity: 98%
CAS No.: 3333-67-3
Molecular Formula: CNiO3
Formula Weight: 118.72
Physical Form: -100 Mesh Powder
Appearance: Pale purple
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011144
Formuła:
CNiO₃ Gęstość: 3,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011144 Numer CAS: 3333-67-3 Numer WE (dawny EINECS): 222-068-2 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |