Drukuj
tetrachlorozłocian sodu dihydrat ≥99.99% (metals basis) Au 49-50%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
12148.03 12148.06
12148.03EA 1410 PLN
12148.03 12148.06
tetrachlorozłocian sodu dihydrat ≥99.99% (metals basis) Au 49-50%, Premion®
tetrachlorozłocian sodu dihydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 13874-02-7 Molecular Formula: AuCl4Na.2H2O Formula Weight: 397.80 (361.77anhy) Physical Form: Crystalline Density: 0.8 Appearance: Yellow-orange Melting Point: 100° dec. Solubility: Soluble in water, alcohol, ether Merck Reference: 14,8688 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149162
Formuła: NaAuCl₄·2H₂O
MW: 397.8 g/mol
Temp. topnienia: 100 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 0.8
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149162
Numer CAS: 13874-02-7
Numer WE (dawny EINECS): 239-241-3
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,8688