Xylene cyanole FF ≥70%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
C.I. 42135
B21530.09
B21530.18
B21530.09EA
404
PLN
B21530.09
B21530.18
Xylene cyanole FF ≥70%
Cyjanol ksylenu FF
CAS No.: 2650-17-1
Molecular Formula: C25H27N2NaO6S2
Formula Weight: 538.61
Melting Point: ca 295° dec.
MDL No.: MFCD00019481
Formuła:
C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂ MW: 538.62 g/mol Temp. topnienia: ∼ 295 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040657 Numer CAS: 2650-17-1 Numer WE (dawny EINECS): 220-167-5 |