Drukuj
Kwas 3-(cykloheksyloamino)propanosulfonowy (CAPS)
Dostawca: Molekula
Synonim: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
24971012-500G 24971012-100G
MOLE24971012-500GEA 1330 PLN
MOLE24971012-500G MOLE24971012-100G
Kwas 3-(cykloheksyloamino)propanosulfonowy (CAPS)
Kwas 3-(cykloheksyloamino)propanosulfonowy (CAPS)
Formuła: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
MW: 221.32 g/mol
Temp. topnienia: 324
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003837
Numer CAS: 1135-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-492-1
Klasyfikacja Merck : 13,01773