Drukuj
Kwas 3-(cykloheksyloamino)propanosulfonowy (CAPS) ≥99%, high purity
Dostawca: VWR Chemicals
0365-1KGEA 2880 PLN
0365-1KG 0365-250G 0365-500G
Kwas 3-(cykloheksyloamino)propanosulfonowy (CAPS) ≥99%, high purity
Kwas 3-(cykloheksyloamino)propanosulfonowy (CAPS)
Biological buffers are useful for cell culture invitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH. Universally applicable buffers for biochemistry must be water soluble, not interfere with biological processes or biological.
Formuła: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Temp. topnienia: 324 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003837
Numer CAS: 1135-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-492-1
Klasyfikacja Merck : 13,01773
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
pKa @25 °C 10.3 - 10.5
Purity ≤99%