Kwas 3-(cykloheksyloamino)propanosulfonowy (CAPS) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
A17037.14
A17037.22
A17037.36
A17037.14EA
283
PLN
A17037.14
A17037.22
A17037.36
Kwas 3-(cykloheksyloamino)propanosulfonowy (CAPS) ≥99%
Kwas 3-(cykloheksyloamino)propanosulfonowy (CAPS)
Purity: 99%
CAS No.: 1135-40-6
Molecular Formula: C9H19NO3S
Formula Weight: 221.32
Odour: Odourless
Melting Point: 324°
Beilstein Reference: 2835588
Merck Reference: 14,1767
MDL No.: MFCD00003837
Formuła:
C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H MW: 221.32 g/mol Temp. topnienia: 324 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003837 Numer CAS: 1135-40-6 Numer WE (dawny EINECS): 214-492-1 Klasyfikacja Merck : 13,01773 |