Drukuj
Kwas 3-(cykloheksyloamino)-2-hydroksypropanosulfonowy (CAPSO) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
327741000 327740010 327740250
ACRO327741000EA 572 PLN
ACRO327741000 ACRO327740010 ACRO327740250
Kwas 3-(cykloheksyloamino)-2-hydroksypropanosulfonowy (CAPSO) 99%
Kwas 3-(cykloheksyloamino)-2-hydroksypropanosulfonowy (CAPSO)
Formuła: C₉H₁₉NO₄S
MW: 237.32 g/mol
Temp. topnienia: 263…271 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041778
Numer CAS: 73463-39-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (0.1M in water) Clear colorless solution
UV at 280 nm A: ≤0.03
pH 5 to 6.5 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %