Kwas 3-(cykloheksyloamino)-2-hydroksypropanosulfonowy (CAPSO) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
B21305.14
B21305.22
B21305.36
B21305.14EA
287
PLN
B21305.14
B21305.22
B21305.36
Kwas 3-(cykloheksyloamino)-2-hydroksypropanosulfonowy (CAPSO) ≥98%
Kwas 3-(cykloheksyloamino)-2-hydroksypropanosulfonowy (CAPSO)
Purity: 98%
CAS No.: 73463-39-5
Molecular Formula: C9H19NO4S
Formula Weight: 237.32
Melting Point: 270-274°
MDL No.: MFCD00041778
Formuła:
C₉H₁₉NO₄S MW: 237.32 g/mol Temp. topnienia: 270…274 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041778 Numer CAS: 73463-39-5 |