4,4'-Dimetylobenzofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A14111.06
A14111.14
A14111.22
A14111.06EA
276
PLN
A14111.06
A14111.14
A14111.22
4,4'-Dimetylobenzofenon ≥98%
4,4'-Dimetylobenzofenon
Purity: 98+%
CAS No.: 611-97-2
Molecular Formula: C15H14O
Formula Weight: 210.28
Melting Point: 92-96°
Boiling Point: 200°/17mm
MDL No.: MFCD00017214
Formuła:
C₁₅H₁₄O Temp. Wrzenia: 200 °C (17 mmHg) Temp. topnienia: 92…96 °C Gęstość: 1,18 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017214 Numer CAS: 611-97-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-287-6 |