Drukuj
4,4'-Dimetylobenzofenon 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
408220100 408220010
ACRO408220100EA 366 PLN
ACRO408220100 ACRO408220010
4,4'-Dimetylobenzofenon 98+%
4,4'-Dimetylobenzofenon
Formuła: C₁₅H₁₄O
Temp. Wrzenia: 200 °C (17 mmHg)
Temp. topnienia: 93…97 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017214
Numer CAS: 611-97-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-287-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
GC ≥98.0 %