4,4'-Dimetoksybenzofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11466.14
A11466.22
A11466.36
A11466.14EA
400
PLN
A11466.14
A11466.22
A11466.36
4,4'-Dimetoksybenzofenon ≥98%
4,4'-Dimetoksybenzofenon
Purity: 98+%
CAS No.: 90-96-0
Molecular Formula: C15H14O3
Formula Weight: 242.27
Melting Point: 142-146°
Beilstein Reference: 1878026
Formuła:
C₁₅H₁₄O₃ Temp. Wrzenia: 180…240 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 142…146 °C Gęstość: 1,259 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008404 Numer CAS: 90-96-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-028-0 |