Drukuj
2,2',4,4'-Tetrahydroksybenzofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
T16403-100G T16403-25G
SIALT16403-100GEA 573 PLN
SIALT16403-100G SIALT16403-25G
2,2',4,4'-Tetrahydroksybenzofenon, Sigma-Aldrich®
2,2',4,4'-Tetrahydroksybenzofenon
Formuła: C₁₃H₁₀O₅
Temp. Wrzenia: 100…102 °C (40 mmHg)
Temp. topnienia: 196…198 °C
Gęstość: 1,498 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002278
Numer CAS: 131-55-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-028-9