2,2',4,4'-Tetrahydroksybenzofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10237.14
A10237.22
A10237.14EA
359
PLN
A10237.14
A10237.22
2,2',4,4'-Tetrahydroksybenzofenon ≥98%
2,2',4,4'-Tetrahydroksybenzofenon
Purity: 98+%
CAS No.: 131-55-5
Molecular Formula: C13H10O5
Formula Weight: 246.22
Melting Point: 198-203°
Beilstein Reference: 1914746
Formuła:
C₁₃H₁₀O₅ Temp. Wrzenia: 100…102 °C (40 mmHg) Temp. topnienia: 198…203 °C Gęstość: 1,216 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002278 Numer CAS: 131-55-5 Numer WE (dawny EINECS): 205-028-9 |