Drukuj
(1S)-(-)-ß-Pinen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (-)-Pin-2(10)-ene
150320010 150322500
ACRO150320010EA 368 PLN
ACRO150320010 ACRO150322500
(1S)-(-)-ß-Pinen 98%
(1S)-(-)-ß-Pinen
Formuła: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 165…167 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –61 °C
Gęstość: 0.87 g/cm³
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001345
Numer CAS: 18172-67-3
Numer WE (dawny EINECS): 242-060-2
Jednostka: 2319
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,07600
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.860 to 0.880
Specific optical rotation -17° to -22° (25°C, 589 nm) (neat)