Drukuj
(1S)-(-)-ß-Pinen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (-)-Pin-2(10)-ene
M-Clarity™ quality level = MQ300
W290300-1KG-K W290300-8KG-K
SIALW290300-1KG-KEA 334 PLN
SIALW290300-1KG-K SIALW290300-8KG-K
(1S)-(-)-ß-Pinen, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-ß-Pinen
Formuła: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 165
Temp. topnienia: –61 °C
Gęstość: 0.9034 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 36
Numer MDL: MFCD00001345
Numer CAS: 18172-67-3
Numer WE (dawny EINECS): 242-060-2
Jednostka: 2319
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,07600