Drukuj
Wanny ultradźwiękowe, Elmasonic seria P, Elma
Dostawca: ELMA SCHMIDBAUER
1013737 1013735 1013761 1013777 1013804 1013810
142-0051EA 5690 PLN
142-0051 142-0046 142-0047 142-0048 142-0049 142-0050
Wanny ultradźwiękowe, Elmasonic seria P, Elma
Łaźnie ultradźwiękowe
Seria Elmasonic P idealnie nadaje się do wszystkich zastosowań w laboratoriach analitycznych i medycznych oraz w produkcji przemysłowej. Dostępnych jest sześć rozmiarów. Te praktyczne urządzenia są łatwe w obsłudze za pomocą czytelnego wyświetlacza pokazującego wszystkie parametry ustawione i rzeczywiste. Kilka funkcji specjalnych sprawia, że urządzenia doskonale nadają się do intensywnego czyszczenia. Wszystkie modele są wyposażone w mechaniczny stoper o zakresie ustawień do 15 minut.
  • Czytelny wyświetlacz
  • Łatwe i intuicyjne ustawienia
  • Wysoka gęstość energii ultradźwięków z regulacją mocy na potrzeby trudnych zastosowań (niska częstotliwość) lub łagodna i cicha praca przy czyszczeniu kapilar i małych przedmiotów (wysoka częstotliwość)
  • Możliwość ustawienia temperatury w zakresie od 30 do 80 °C skokowo co 5 °C
Możliwość wyboru częstotliwości 37 kHz; w zastosowaniach standardowych używana jest częstotliwość 37 kHz. Wszystkie urządzenia mają znacznie wyższą moc niż konwencjonalne urządzenia ultradźwiękowe. Jeśli wysoka gęstość energii okaże się zbyt silna w danym zadaniu czyszczenia, można ją obniżyć na drodze elektronicznej.
Możliwość wyboru częstotliwości 80 kHz; praca urządzenia z częstotliwością 80 kHz wydłuża czas czyszczenia i idealnie sprawdza się przy czyszczeniu bardzo małych i delikatnych przedmiotów. Implodujące mikroskopijne pęcherzyki kawitacyjne docierają nawet do bardzo cienkich kapilar. Pozytywnym efektem ubocznym jest wyjątkowo niski poziom hałasu przy tej częstotliwości.
Specjalne funkcje ultradźwiękowe:
Standardowe: do zastosowań laboratoryjnych, takich jak mieszanie, rozpuszczanie, rozpraszanie
Impulsowanie: możliwość zwiększenia mocy o ~20% w celu uzyskania zwiększonej wydajności szczytowej
Przemiatanie: zapewnia równomierny rozkład mocy ultradźwięków w łaźni czyszczącej
Odgazowywanie: szybkie odgazowanie próbek lub rozpuszczalników
Regulacja mocy: stopniowa redukcja mocy ultradźwięków przy czyszczeniu wrażliwych powierzchni
Dostępne są dwie funkcje dodatkowe:
Pauza: przerwanie i ponowne uruchomienie bieżącej operacji
Sterowanie temperaturowe: automatyczne włączenie ultradźwięków po osiągnięciu zadanej temperatury