Drukuj
VWR® Advanced SF Jednorazowe fartuchy
Dostawca: VWR Collection
113-1150EA 661 PLN
113-1150 113-1149 113-1147 113-1146 113-1145 113-1148
VWR® Advanced SF Jednorazowe fartuchy
Odzież jednorazowa
Fartuchy laboratoryjne VWR® Advanced SF produkowane są z oddychającej tkaniny polipropylenowej, pokrytej folią polietylenową.
  • Stożkowy kołnierz, wstawiane rękawy, napy, elastyczne mankiety, trzy kieszenie
  • Trwały materiał o dobrej oddychalności i przepuszczalności pary wodnej
  • Dobra bariera dla płynów i cząstek stałych
  • Przenikanie cząstek: Poziom II wg klasyfikacji Helmke
  • Miękki w dotyku
Wyprodukowane w strefie certyfikowanej ISO, zgodnie z rygorystycznymi zasadami dotyczącymi tych stref. Niezależna kontrola laboratoryjna wyprodukowanych partii.