Drukuj
VWR® Basic Kombinezony do cleanroomu, SMS
Dostawca: VWR Collection
113-1097EA 950 PLN
113-1097 113-1103 113-1102 113-1101 113-1099 113-1096 113-1098 113-1095 113-1094 113-1093 113-1092 113-1091 113-1090
VWR® Basic Kombinezony do cleanroomu, SMS
Odzież jednorazowa
Te kombinezony do pomieszczeń czystych są wykonane z niezawierającej lateksu, wielowarstwowej tkaniny typu spunbonded - meltblown - spun-bonded (SMS), która zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie, a jednocześnie pozostaje miękka, wygodna i oddychająca.
  • Kołnierz, wstawki z suwakiem, zapinany na zamek błyskawiczny, elastyczne mankiety
  • Ochrona przed pyłami i płynami
  • Odporne na światło oraz czynniki chemiczne