Drukuj
VWR® Basic Jednorazowe fartuchy, SMS
Dostawca: VWR Collection
113-1133EA 931 PLN
113-1133 113-1132 113-1131 113-1130 113-1129 113-1128 113-1127 113-1125 113-1126 113-1136 113-1134 113-1137 113-1135
VWR® Basic Jednorazowe fartuchy, SMS
Odzież jednorazowa
Fartuchy SMS są produkowane z bezlateksowego, wielowarstwowego materiału spunbonded-meltblown-spunbonded (SMS), który charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, a jednocześnie jest miękki, wygodny i przewiewny.
  • Zwężany kołnierz, wpuszczane rękawy, zapinany na napy, mankiety z dzianiny, trzy kieszenie
  • Bariera dla płynów i cząstek
  • Mała odporność na rozbryzgi chemiczne
Colour: White or blue