Drukuj
VWR® Basic Fartuch, SMS
Dostawca: VWR Collection
113-1175EA 965 PLN
113-1175 113-1166 113-1174 113-1176 113-1162 113-1161 113-1160 113-1159 113-1158 113-1157 113-1156
VWR® Basic Fartuch, SMS
Odzież jednorazowa
Fartuchy produkowane są z bezlateksowego, wielowarstwowego materiału spunbonded-meltblown-spunbonded (SMS), który charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, a jednocześnie jest miękki, wygodny i przewiewny.
  • Zapinany kołnierz, regulowane rękawy, zapięcie na napy
  • Bariera dla płynów i cząstek stałych
  • Mała ochrona przed rozbryzgami substancji chemicznych
Colour: White or blue