Drukuj
VWR® Basic Jednorazowe fartuchy laboratoryjne do stref czystych, SPP
Dostawca: VWR Collection
113-1114EA 473 PLN
113-1114 113-1113 113-1112 113-1111 113-1124 113-1115 113-1116 113-1123 113-1122 113-1121 113-1120 113-1119 113-1118
VWR® Basic Jednorazowe fartuchy laboratoryjne do stref czystych, SPP
Odzież jednorazowa
Fartuchy VWR® Basic SPP są produkowane z wytrzymałego, lekkiego i przewiewnego materiału - polipropylenu spunbounded (SPP), który chroni przed brudem i niektórymi cząstkami stałymi w otoczeniach bezpiecznych.
  • Stożkowy kołnierz, zapinane na napy
  • Elastyczne lub dziane mankiety, bez kieszeni lub z trzema kieszeniami
  • Lekki i oddychający, bariera pierwszej linii ochrony
Odzież ta jest doskonała do stosowania w obszarach o mniej rygorystycznych wymaganiach lub w śluzach. Produkcja i testy są wykonywane w zakładzie posiadającym certyfikat ISO, kontrola odbywa się przez wiele niezależnych testów laboratoryjnych.
Sposób pakowania: 25 or 30 coats per carton.