Zinc carbonate basic (>58,0% Zn) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Dicarbonatohexahydroxypentazinc, Zinc carbonate hydroxide, Zinc hydroxide carbonate
A14590.0B
A14590.30
A14590.0BEA
490
PLN
A14590.0B
A14590.30
Zinc carbonate basic (>58,0% Zn) ≥97%
Zinc carbonate basic
Purity: 97%
CAS No.: 5263-02-5
Molecular Formula: Zn5(CO3)2(OH)6
Formula Weight: 548.97
MDL No.: MFCD00151660
Formuła:
C₂H₆O₁₂Zn₅ MW: 549.01 g/mol Temp. topnienia: > 140 °C Gęstość: 3.5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011519 Numer CAS: 5263-02-5 Numer WE (dawny EINECS): 226-076-7 Jednostka: 3077 ADR: 9 III |