Drukuj
Alkohol poliwinylowy, M.W. 145,000 ≥98% do syntezy, hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14894.0101 8.14894.1001
8.14894.0101EA 116 PLN
8.14894.0101 8.14894.1001
Alkohol poliwinylowy, M.W. 145,000 ≥98% do syntezy, hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Alkohol poliwinylowy
Formuła: [-CH₂CH(OH)-]n
Gęstość: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00081922
Numer CAS: 9002-89-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 160 - 240 °C
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Density 0.4 - 0.6 g/cm3 (20 °C)